5-Isoquinolineboronic acid ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H53230.MD
H53230.03
H53230.MDEA
505
PLN
H53230.MD
H53230.03
5-Isoquinolineboronic acid ≥97%
5-Isoquinolineboronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 371766-08-4
Molecular Formula: C9H8BNO2
Formula Weight: 172.98
Melting Point: 204-206°
MDL No.: MFCD03839356
Formuła:
C₉H₈BNO₂ Temp. topnienia: 204…206 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03839356 Numer CAS: 371766-08-4 |