3-(Benzyloxy)phenyl isothiocyanate ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
3-Benzyloxyphenylisothiocyanate
L19242.03
L19242.MD
L19242.03EA
1030
PLN
L19242.03
L19242.MD
3-(Benzyloxy)phenyl isothiocyanate ≥97%
3-(Benzyloxy)phenyl isothiocyanate
Purity: 97%
CAS No.: 206559-36-6
Molecular Formula: C14H11NOS
Formula Weight: 241.31
Melting Point: 49-51°
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00060374
Formuła:
C₁₄H₁₁NOS Temp. topnienia: 49…51 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00060374 Numer CAS: 206559-36-6 ADR: 8,III |