Methyl-3-methyl-4-nitrobenzoate ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Methyl 3-methyl-4-nitrobenzoate
B20627.06
B20627.14
B20627.06EA
358
PLN
B20627.06
B20627.14
Methyl-3-methyl-4-nitrobenzoate ≥97%
Methyl-3-methyl-4-nitrobenzoate
Purity: 97%
CAS No.: 24078-21-5
Molecular Formula: C9H9NO4
Formula Weight: 195.18
Melting Point: 80-82°
MDL No.: MFCD00085640
Formuła:
C₉H₉NO₄ MW: 195.18 g/mol Temp. topnienia: 80…82 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00085640 Numer CAS: 24078-21-5 |