4-(Dimethylamino)phenyl isothiocyanate 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L09011.09
L09011.04
L09011.09EA
2340
PLN
L09011.09
L09011.04
4-(Dimethylamino)phenyl isothiocyanate 97%
4-(Dimethylamino)phenyl isothiocyanate
Purity: 97%
CAS No.: 2131-64-8
Molecular Formula: C9H10N2S
Formula Weight: 178.25
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Odour: Irritating
Boiling Point: 152°/6mm
Beilstein Reference: 388270
UN No.: 2928
MDL No.: MFCD00041093
Formuła:
C₉H₁₀N₂S MW: 178.25 g/mol Temp. Wrzenia: 152 °C (6 mmHg) Temp. topnienia: 64…70 °C |
Numer MDL:
MFCD00041093 Numer CAS: 2131-64-8 Numer WE (dawny EINECS): 218-360-4 ADR: 6.1 II |