Methyl-2-phenoxybenzoate ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
L14584.09
L14584.18
L14584.09EA
226
PLN
L14584.09
L14584.18
Methyl-2-phenoxybenzoate ≥99%
Methyl-2-phenoxybenzoate
Purity: 99%
CAS No.: 21905-56-6
Molecular Formula: C14H12O3
Formula Weight: 228.25
Refractive Index: 1.5760
Boiling Point: 130°/0.5mm
MDL No.: MFCD03093064
Formuła:
C₁₄H₁₂O₃ Temp. Wrzenia: 130 °C (0,5 mmHg) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03093064 Numer CAS: 21905-56-6 |