tert-Butylhydrazine hydrochloride ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B23876.14
B23876.22
B23876.36
B23876.14EA
318
PLN
B23876.14
B23876.22
B23876.36
tert-Butylhydrazine hydrochloride ≥98%
tert-Butylhydrazine hydrochloride
Purity: 98%
CAS No.: 7400-27-3
Molecular Formula: (CH3)3CNHNH2.HCl
Formula Weight: 124.61
Melting Point: ca 192° dec.
Beilstein Reference: 3651224
Formuła:
C₄H₁₃ClN₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012947 Numer CAS: 7400-27-3 Numer WE (dawny EINECS): 231-001-6 |