1-(Cyanomethyl)pyridinium chloride ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
1-(Cyanomethyl)pyridin-1-ium chloride
A14327.09
A14327.18
A14327.09EA
315
PLN
A14327.09
A14327.18
1-(Cyanomethyl)pyridinium chloride ≥97%
1-(Cyanomethyl)pyridinium chloride
Purity: 97%
CAS No.: 17281-59-3
Molecular Formula: C7H7ClN2
Formula Weight: 154.60
Melting Point: 173-175°
Beilstein Reference: 3728392
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00031933
Formuła:
C₇H₇ClN₂ MW: 154.60 g/mol Temp. topnienia: 173…175 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00031933 Numer CAS: 17281-59-3 Numer WE (dawny EINECS): 241-312-9 ADR: 6.1 III |