3-(4-Morpholino)propyl isothiocyanate 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L12819.03
L12819.06
L12819.03EA
257
PLN
L12819.03
L12819.06
3-(4-Morpholino)propyl isothiocyanate 96%
3-(4-Morpholino)propyl isothiocyanate
Purity: 96%
CAS No.: 32813-50-6
Molecular Formula: C8H14N2OS
Formula Weight: 186.28
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Refractive Index: 1.5305
Boiling Point: 182-183°/13mm
Beilstein Reference: 879217
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00041222
Formuła:
C₈H₁₄N₂OS Temp. Wrzenia: 182…183 °C (13 mmHg) |
Numer MDL:
MFCD00041222 Numer CAS: 32813-50-6 ADR: 8,III |