Drukuj
Wirówka stojąca, Sorvall™ RC4, Thermo Fisher Scientific
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Sorvall™
SORV75004473EA 0 PLN
SORV75004473
Wirówka stojąca, Sorvall™ RC4, Thermo Fisher Scientific
Wirówki Wirówki podłogowe
Wirówka RC4 jest wirówką z chłodzeniem z przeznaczeniem do banków krwi i zastosowań klinicznych.
  • System wykrywanie nierównowagi wirowania SMARTSpin, który automatycznie wyhamowuje urządzenie, jeśli zostaną wykryte nadmierne zaburzenia równowagi, na przykład na skutek wycieku z próbki
  • Intuicyjna klawiatura EASYcontrol™ II Soft-Touch, blokada Soft-Touch pozwala na łatwe otwieranie i zamykanie urządzenia
  • Zmniejszenie potrzeby konserwacji poprzez zastosowanie bezszczotkowego napędu indukcyjnego
  • Bardzo cicha praca, na poziomie 58 dBA
Ta wszechstronna wirówka zapewnia optymalną wydajność dla małych i średnich pracowni przetwarzania krwi z możliwością wirowania 4 lub 8 worków z krwią w szerokiej gamie konfiguracji. Duży wybór wirników sprawia, że jest odpowiednia dla biochemii, biotechnologii, mikrobiologii, farmacji oraz ośrodków przetwarzania krwi i jej składników.
Informacje do zamówienia: Supplied without rotors which need to be ordered separately.