Drukuj
2,6-Dimethylcyclohexanol (mixture of isomers) 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
149810050 149810500
ACRO149810050EA 124 PLN
ACRO149810050 ACRO149810500
2,6-Dimethylcyclohexanol (mixture of isomers) 99%
2,6-Dimethylcyclohexanol (mixture of isomers)
Formuła: C₈H₁₆O
Gęstość: 0,94 g/cm³
Temp. Zapłonu: 55 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001502
Numer CAS: 5337-72-4
Numer WE (dawny EINECS): 226-264-9
Jednostka: 1987
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4585 to 1.4615 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %