Drukuj
Olive oil, pure, virgin
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
416540250 416545000 416540025
ACRO416540250EA 162 PLN
ACRO416540250 ACRO416545000 ACRO416540025
Olive oil, pure, virgin
Olive oil
Gęstość: 0.9135 g/cm³
Temp. Zapłonu: 225 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00131764
Numer CAS: 8001-25-0
Numer WE (dawny EINECS): 232-277-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow to yellow-green Oily liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4670 to 1.4710 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
Absorbance ≤0.2 (270nm, 1g/100ml cyclohexane)
Composition ≤0.4 % (Eicosenoic acid)
Acid value ≤2.0 mg KOH/g
Peroxide value ≤20.0 meq O2/kg
Unsaponifiable matter ≤1.5 %
Sesame oil Complies