Drukuj
Coconut oil, czysty, refined
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
365471000 365475000
ACRO365471000EA 156 PLN
ACRO365471000 ACRO365475000
Coconut oil, czysty, refined
Coconut oil
Temp. topnienia: 23…26 °C
Temp. Zapłonu: >200 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00130817
Numer CAS: 8001-31-8
Numer WE (dawny EINECS): 232-282-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to white to light yellow Oily liquid or solid
Acid value ≤0.5 mg KOH/g
Iodine value 7 to 12 g I2/100 g
Peroxide value ≤5 meq O2/kg