4-Phenyl-1-buten-4-ol ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
H53466.06
H53466.14
H53466.06EA
762
PLN
H53466.06
H53466.14
4-Phenyl-1-buten-4-ol ≥97%
4-Phenyl-1-buten-4-ol
Purity: 97%
CAS No.: 936-58-3
Molecular Formula: C10H12O
Formula Weight: 148.20
Flash Point: 103°(217°F)
Refractive Index: 1.53
Boiling Point: 234°
MDL No.: MFCD00039617
Formuła:
C₁₀H₁₂O Temp. Wrzenia: 234 °C Gęstość: 0,992 Temp. Zapłonu: 103 °C (217 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00039617 Numer CAS: 936-58-3 |