Drukuj
4-Phenyl-1-buten-4-ol 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
380860010 380860050
ACRO380860010EA 175 PLN
ACRO380860010 ACRO380860050
4-Phenyl-1-buten-4-ol 97%
4-Phenyl-1-buten-4-ol
Formuła: C₁₀H₁₂O
Temp. Zapłonu: 103 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00039617
Numer CAS: 936-58-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5290 to 1.5320 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %