6-Methoxy-2-naphthaleneboronic acid 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
6-Methoxy-2-naphthylboronic acid, 6-Methoxy-2-naphthylboronic Acid
L19060.03
L19060.06
L19060.03EA
229
PLN
L19060.03
L19060.06
6-Methoxy-2-naphthaleneboronic acid 95%
6-Methoxy-2-naphthaleneboronic acid
Purity: 95%
CAS No.: 156641-98-4
Molecular Formula: C11H11BO3
Formula Weight: 202.02
Melting Point: ca 245° dec.
Beilstein Reference: 7636998
Formuła:
C₁₁H₁₁BO₃ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03093087 Numer CAS: 156641-98-4 |