Dimethyl-1,4-cyclohexanedione-2,5-dicarboxylate ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Dimethyl 2,5-dioxocyclohexane-1,4-dicarboxylate
B24008.22
B24008.36
B24008.22EA
362
PLN
B24008.22
B24008.36
Dimethyl-1,4-cyclohexanedione-2,5-dicarboxylate ≥99%
Dimethyl-1,4-cyclohexanedione-2,5-dicarboxylate
Purity: 99+%
CAS No.: 6289-46-9
Molecular Formula: C10H12O6
Formula Weight: 228.2
Melting Point: 152-156°
MDL No.: MFCD00001607
Formuła:
C₁₀H₁₂O₆ MW: 228.2 g/mol Temp. topnienia: 152…156 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001607 Numer CAS: 6289-46-9 Numer WE (dawny EINECS): 228-528-9 |