Drukuj
Dimethyl-1,4-cyclohexanedione-2,5-dicarboxylate 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Dimethyl 2,5-dioxocyclohexane-1,4-dicarboxylate
271811000 271815000 271810500
ACRO271811000EA 287 PLN
ACRO271811000 ACRO271815000 ACRO271810500
Dimethyl-1,4-cyclohexanedione-2,5-dicarboxylate 99+%
Dimethyl-1,4-cyclohexanedione-2,5-dicarboxylate
Formuła: C₁₀H₁₂O₆
MW: 228.2 g/mol
Temp. topnienia: 154…157 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001607
Numer CAS: 6289-46-9
Numer WE (dawny EINECS): 228-528-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow-green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥153 °C
HPLC ≥99.0 %