Drukuj
N-Benzylbenzamide 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
191170250 191170050
ACRO191170250EA 504 PLN
ACRO191170250 ACRO191170050
N-Benzylbenzamide 99%
N-Benzylbenzamide
Formuła: C₁₄H₁₃NO
Temp. topnienia: 104…107 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003070
Numer CAS: 1485-70-7
Numer WE (dawny EINECS): 216-063-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 104 to 107 °C
HPLC ≥98.5 %