4-Bromo-4'-hydroxybiphenyl ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A10819.06
A10819.14
A10819.22
A10819.06EA
517
PLN
A10819.06
A10819.14
A10819.22
4-Bromo-4'-hydroxybiphenyl ≥98%
4-Bromo-4'-hydroxybiphenyl
Purity: 98%
CAS No.: 29558-77-8
Molecular Formula: C12H9BrO
Formula Weight: 249.11
Melting Point: 163-168°
MDL No.: MFCD00059076
Formuła:
C₁₂H₉BrO Temp. topnienia: 163…168 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00059076 Numer CAS: 29558-77-8 |