Drukuj
4-(Methylsulphonyl)phenylboronic acid 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 4-(Methylsulphonyl)benzeneboronic acid, 4-(Methanesulphonyl)phenylboronic acid
359510010 359510050
ACRO359510010EA 359 PLN
ACRO359510010 ACRO359510050
4-(Methylsulphonyl)phenylboronic acid 98+%
4-(Methylsulphonyl)phenylboronic acid
Formuła: C₇H₉BO₄S
Temp. topnienia: 275…277 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD01630820
Numer CAS: 149104-88-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.0 %