(4-Nitrophenyl)methanesulphonyl chloride ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
4-Nitro-α-toluenesulphonyl chloride
H25794.06
H25794.03
H25794.14
H25794.06EA
1010
PLN
H25794.06
H25794.03
H25794.14
(4-Nitrophenyl)methanesulphonyl chloride ≥97%
(4-Nitrophenyl)methanesulphonyl chloride
Purity: 97%
CAS No.: 4025-75-6
Molecular Formula: C7H6ClNO4S
Formula Weight: 235.64
Melting Point: 91-92°
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00034030
Formuła:
C₇H₆ClNO₄S MW: 235.64 g/mol Temp. topnienia: 91…92 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00034030 Numer CAS: 4025-75-6 ADR: 8 II |