(3-Nitrophenyl)methanesulphonyl chloride 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
B23333.06
B23333.03
B23333.14
B23333.06EA
1110
PLN
B23333.06
B23333.03
B23333.14
(3-Nitrophenyl)methanesulphonyl chloride 95%
(3-Nitrophenyl)methanesulphonyl chloride
Purity: 95%
CAS No.: 58032-84-1
Molecular Formula: C7H6ClNO4S
Formula Weight: 235.64
Melting Point: 95-102°
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD01859935
Formuła:
C₇H₆ClNO₄S Temp. topnienia: 95…102 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01859935 Numer CAS: 58032-84-1 ADR: 8,II |