(3,5-Dichlorophenyl)methanesulphonyl chloride 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
3,5-Dichloro-α-toluenesulphonyl chloride
H50707.03
H50707.MD
H50707.03EA
1110
PLN
H50707.03
H50707.MD
(3,5-Dichlorophenyl)methanesulphonyl chloride 96%
(3,5-Dichlorophenyl)methanesulphonyl chloride
Purity: 96%
CAS No.: 163295-70-3
Molecular Formula: C7H5Cl3O2S
Formula Weight: 259.54
UN No.: 3096
MDL No.: MFCD01631928
Formuła:
C₇H₅CI₃O₂S MW: 259.54 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01631928 Numer CAS: 163295-70-3 Jednostka: 3261 ADR: 8 II |