1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H32930.MD
H32930.03
H32930.MDEA
567
PLN
H32930.MD
H32930.03
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 95%
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Purity: 95%
CAS No.: 844891-04-9
Molecular Formula: C12H21BN2O2
Formula Weight: 236.12
MDL No.: MFCD06659062
Formuła:
C₁₂H₂₁BN₂O₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD06659062 Numer CAS: 844891-04-9 |