1H-Pyrazole-3-boronic acid hydrate 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H27286.06
H27286.03
H27286.06EA
2920
PLN
H27286.06
H27286.03
1H-Pyrazole-3-boronic acid hydrate 95%
1H-Pyrazole-3-boronic acid hydrate
Purity: 95%
CAS No.: 376584-63-3
Molecular Formula: C3H5BN2O2.xH2O
Formula Weight: 111.90
Melting Point: 85-88°
MDL No.: MFCD11044442
Formuła:
C₃H₅BN₂O₂·H₂O Temp. topnienia: 85…88 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD11044442 Numer CAS: 376584-63-3 |