1H-Pyrazole-4-boronic acid pinacol ester ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
L19654.03
L19654.06
L19654.03EA
617
PLN
L19654.03
L19654.06
1H-Pyrazole-4-boronic acid pinacol ester ≥98%
1H-Pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Purity: 98%
CAS No.: 269410-08-4
Molecular Formula: C9H15BN2O2
Formula Weight: 194.04
Melting Point: 145-149°
MDL No.: MFCD03453063
Formuła:
C₉H₁₅BN₂O₂ MW: 194.039 g/mol Temp. topnienia: 145…149 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03453063 Numer CAS: 269410-08-4 |