Drukuj
Histamine dihydrochloride 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Histamine 2HCl, 4-(2-Aminoethyl)-1H-imidazole dihydrochloride, 2-(1H-Imidazol-4-yl)ethan-1-amine dihydrochloride
150620050 150620250 150621000 150625000
ACRO150620050EA 540 PLN
ACRO150620050 ACRO150620250 ACRO150621000 ACRO150625000
Histamine dihydrochloride 99%
Histamine dihydrochloride
Formuła: C₅H₁₁Cl₂N₃
Temp. topnienia: 249…252 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012703
Numer CAS: 56-92-8
Numer WE (dawny EINECS): 200-298-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (105°C)
Sulfated ash ≤0.1 %
Titration with HClO4 ≥98.5 %