Drukuj
2-Methylimidazo[1,2-a]pyridine 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
H35114.MD H35114.03
H35114.MDEA 0 PLN
H35114.MD H35114.03
2-Methylimidazo[1,2-a]pyridine 95%
2-Methylimidazo[1,2-a]pyridine
Formuła: C₈H₈N₂
Temp. Wrzenia: 148 °C (20 mmHg)
Temp. topnienia: 39…42 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02251330
Numer CAS: 934-37-2