Drukuj
(Chloromethylene)dimethylammonium chloride 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
295770250 295770050
ACRO295770250EA 667 PLN
ACRO295770250 ACRO295770050
(Chloromethylene)dimethylammonium chloride 96%
(Chloromethylene)dimethylammonium chloride
Formuła: C₃H₇Cl₂N
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00011868
Numer CAS: 3724-43-4
Numer WE (dawny EINECS): 425-970-6
Jednostka: 3261
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light yellow to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric 95 to 105 %