1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-one ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
1,4-Cyclohexanedione monoethylene acetal, 1,4-Cyclohexanedione monoethylene ketal
A10408.06
A10408.14
A10408.22
A10408.06EA
300
PLN
A10408.06
A10408.14
A10408.22
1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-one ≥97%
1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-one
Purity: 97%
CAS No.: 4746-97-8
Molecular Formula: C8H12O3
Formula Weight: 156.18
Melting Point: 72-75°
Beilstein Reference: 117631
Formuła:
C₈H₁₂O₃ MW: 156.18 g/mol Temp. topnienia: 72…75 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010214 Numer CAS: 4746-97-8 |