Drukuj
1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-one 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 1,4-Cyclohexanedione monoethylene acetal, 1,4-Cyclohexanedione monoethylene ketal
235640250 235641000
ACRO235640250EA 392 PLN
ACRO235640250 ACRO235641000
1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-one 98%
1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-one
Formuła: C₈H₁₂O₃
MW: 156.18 g/mol
Temp. topnienia: 74…76 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010214
Numer CAS: 4746-97-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 74 °C
GC ≥97.5 %