1-Pyrenebutyric acid ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A17760.06
A17760.03
A17760.06EA
1340
PLN
A17760.06
A17760.03
1-Pyrenebutyric acid ≥97%
1-Pyrenebutyric acid
Purity: 97%
CAS No.: 3443-45-6
Molecular Formula: C20H16O2
Formula Weight: 288.35
Melting Point: 184-186°
Beilstein Reference: 2140554
Formuła:
C₂₀H₁₆O₂ MW: 288.35 g/mol Temp. topnienia: 184…186 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004141 Numer CAS: 3443-45-6 Numer WE (dawny EINECS): 222-354-7 |