Drukuj
1-Pyrenebutyric acid 97+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
418510050 418510010
ACRO418510050EA 1200 PLN
ACRO418510050 ACRO418510010
1-Pyrenebutyric acid 97+%
1-Pyrenebutyric acid
Formuła: C₂₀H₁₆O₂
MW: 288.35 g/mol
Temp. topnienia: 185…190 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004141
Numer CAS: 3443-45-6
Numer WE (dawny EINECS): 222-354-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 185 to 190 °C
HPLC ≥97.0 %