Benzyl (S)-(+)-glycidyl ether ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
(S)-2-((Benzyloxy)methyl)oxirane
L14033.03
L14033.06
L14033.03EA
306
PLN
L14033.03
L14033.06
Benzyl (S)-(+)-glycidyl ether ≥98%
Benzyl (S)-(+)-glycidyl ether
Purity: 98+%
CAS No.: 16495-13-9
Molecular Formula: C10H12O2
Formula Weight: 164.20
Flash Point:
Formuła:
C₁₀H₁₂O₂ Temp. Wrzenia: 130 °C (0,1 mmHg) Gęstość: 1,072 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00054428 Numer CAS: 16495-13-9 |