Benzyl (R)-(-)-glycidyl ether ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
(R)-2-((Benzyloxy)methyl)oxirane
L13980.03
L13980.06
L13980.03EA
370
PLN
L13980.03
L13980.06
Benzyl (R)-(-)-glycidyl ether ≥98%
Benzyl (R)-(-)-glycidyl ether
Purity: 98+%
CAS No.: 14618-80-5
Molecular Formula: C10H12O2
Formula Weight: 164.20
Flash Point:
Formuła:
C₁₀H₁₂O₂ Temp. Wrzenia: 130 °C (0,1 mmHg) Gęstość: 1,072 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00068409 Numer CAS: 14618-80-5 |