Drukuj
Drobne strzykawki dozujące, Omnifix®-F Solo, B. Braun
Dostawca: B. Braun
9161406V 9204512
612-2899EA 136 PLN
612-2899 BRAU9204512
Drobne strzykawki dozujące, Omnifix®-F Solo, B. Braun
Strzykawki i igły Strzykawki medyczne
These fine dosage syringes are made of PP/PS. Plunger stopper with double sealing ring for slow aspiration and injection made of natural latex free synthetic material.
  • Highly transparent barrel with permanent marking
  • Safe plunger backstop
  • Easy aspiration up to maximum volume
  • Minimal residual volume
  • Latex free/PVC free
Certyfikaty: According to EN ISO 7886-1