Drukuj
Taśmy wskaźnikowe sterylizacji
Dostawca: DELTALAB
191222 191223
DELT191222EA 2300 PLN
DELT191222 DELT191223
Taśmy wskaźnikowe sterylizacji
Wskaźniki sterylizacji
Sterilisation indicator tapes for steam autoclave.
According to models tape has printed on it as CONTAMINATED or batch, con. (control) and date. After sterilisation to +121 °C the word STERILISED appears.