Drukuj
Butelki do pobierania próbek wody, prostokątne, DELTALAB
Dostawca: DELTALAB
282331 282330 282320 282321 282323 282323.BU 282324 282324.BU
DELT282331EA 343 PLN
DELT282331 DELT282330 DELT282320 DELT282321 DELT282323 DELT282323.BU DELT282324 DELT282324.BU
Butelki do pobierania próbek wody, prostokątne, DELTALAB
Butelki i butle Butelki do próbek wody
Polietylen, półprzezroczysty, z czerwoną zakrętką.
  • Nakrętka czerwona z wewnętrznym przegubem
  • Zamknięcie hermetyczne.
  • Sterylizowane przez promieniowanie
  • Bez tiosiarczanu
Idealny do pobierania próbek wody do analizy fizyko-chemicznej, a także do innych próbek wymagających sterylnych butelek. Mniejsze strony są chwytne dla lepszego trzymania. Większe boki są płaskie do etykietowania.
Without sodium thiosulphate: ideal to sample water for physico-chemical analysis, as well as for other sampling requiring sterile bottles.
The minor sides are gripped for a better handling. The larger sides are flat for labelling. Each bottle is labelled specifying description, code, lot, and expiry date.