Drukuj
VWR® Etykiety na rolkach
Dostawca: VWR Collection
817-5002EA 350 PLN
817-5002 817-5004 817-5009 817-5018 817-5022 817-5021
VWR® Etykiety na rolkach
Etykiety
Te rolki kropek etykiet wykonane są z chemicznie obojętnego poliestru z unikalnym klejem opracowanym do przyklejenia do szkła laboratoryjnego i plastiku.
  • Wytrzymują temperatury od –196 do +121 °C
  • Nie trzeba laminować
  • Do stosowania na tubach, stojakach i pudełkach
Etykiety VWR® są idealne do wszystkich kriokomórek i mogą być również stosowane w większości inkubatorów.