Drukuj
Końcówki z filtrem, DELTALAB
Dostawca: DELTALAB
327-30 327-34R 327-19 327-26
DELT327-30EA 8860 PLN
DELT327-30 DELT327-34R DELT327-19 DELT327-26
Końcówki z filtrem, DELTALAB
Końcówki do pipet
Te końcówki filtrujące zapobiegają powstawaniu aerozoli i zapobiegają zanieczyszczeniu pipety i / lub próbki.
  • Wysoka przejrzystość
  • Bez metali
  • Tylko końcówki w stojaku: Bez RNAzy i DNAzy, wolne od pirogenów
  • Stojaki wykonane są z autoklawowalnego PP (do 121 ° C)