Drukuj
Butelki na odczynniki, szeroka szyjka, nieuziemione, Bohemia Cristal (Kavalierglass)
Dostawca: Kavalier
632414103050 632414103100 632414203250
KAVA632414103050EA 0 PLN
KAVA632414103050 KAVA632414103100 KAVA632414203250
Butelki na odczynniki, szeroka szyjka, nieuziemione, Bohemia Cristal (Kavalierglass)
Butelki i butle Butelki szklane
Szkło, przezroczyste lub oranżowe.
  • Dobre właściwości chemiczne i fizyczne
  • Do stosowania w aplikacjach, które nie są związane z dużymi obciążeniami termicznymi
  • Stabilne i wytrzymałe
Kolor oranżowy w celu ochrony materiałów światłoczułych.