Drukuj
Słoiki szerokootworowe z pokrywką i wkładanym korkiem, DELTALAB
Dostawca: DELTALAB
202810 202802 202803 202818 202804 202839 202823.1 202828 202814 202815 202813 202820 202823 202802.1 202820.O 202828G 202813.1O 202815B.O 202802B 202814.1
215-4211EA 119 PLN
215-4211 215-4214 215-4215 215-4218 215-4219 DELT202839 DELT202823.1 DELT202828 DELT202814 DELT202815 DELT202813 DELT202820 DELT202823 DELT202802.1 DELT202820.O DELT202828G DELT202813.1O DELT202815B.O DELT202802B DELT202814.1
Słoiki szerokootworowe z pokrywką i wkładanym korkiem, DELTALAB
Słoje, naczynia i pojemniki Słoje/naczynia uniwersalne
High density polyethylene jars, translucent, with black screw cap and insert plug.
  • Supplied uncapped, except sterile models which are supplied capped and bagged
  • Sterile versions are sterilised by irradiation
Dodatkowe informacje: Upon request jars can be supplied individually wrapped. Please contact your local Avantor sales office for details.