Drukuj
Kolby z okrągłym dnem, szkło, przezroczyste, standardowe szlifowane złącza, dwie/trzy szyjki, BOHEMIA
Dostawca: Kavalier
632426223958 632426222950
KAVA632426223958EA 743 PLN
KAVA632426223958 KAVA632426222950
Kolby z okrągłym dnem, szkło, przezroczyste, standardowe szlifowane złącza, dwie/trzy szyjki, BOHEMIA
Kolby Kolby okrągłodenne
Borosilicate glass 3,3.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Typical applications: distillation, extraction.