Drukuj
Kolby, okrągłe dno, ze standardowymi szlifowanymi złączami
Dostawca: Kavalier
632426219958 632426219500 632426219940 632426219250_U 632426219250
KAVA632426219958EA 542 PLN
KAVA632426219958 KAVA632426219500 KAVA632426219940 KAVA632426219250_U KAVA632426219250
Kolby, okrągłe dno, ze standardowymi szlifowanymi złączami
Kolby Kolby okrągłodenne
Szkło borokrzemowe 3.3, przezroczyste.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Odporność na wysoką temperaturę
  • Minimalna rozszerzalność cieplna dająca stosunkowo wysoką odporność na zmiany temperatury
Jedna szyjka środkowa, przydatna do destylacji i ekstrakcji.