Drukuj
Kolby Erlenmeyera, szklane, przezroczyste, ze standardowym szlifowanym złączem, BOHEMIA
Dostawca: Kavalier
632426207940 632426207501 632426207252 632426207941 632426207500 632426207300 632426207102 632426207052 632426207950 632426207250
KAVA632426207940EA 91 PLN
KAVA632426207940 KAVA632426207501 KAVA632426207252 KAVA632426207941 KAVA632426207500 KAVA632426207300 KAVA632426207102 KAVA632426207052 KAVA632426207950 KAVA632426207250
Kolby Erlenmeyera, szklane, przezroczyste, ze standardowym szlifowanym złączem, BOHEMIA
Kolby Kolby Erlenmeyera
Made of borosilicate glass.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Odporność na wysoką temperaturę
  • Minimalna rozszerzalność cieplna dająca stosunkowo wysoką odporność na zmiany temperatury
Podziałka objętości i miejsce do oznakowania.