Drukuj
Zlewki, niska forma, stal nierdzewna
Dostawca: RSG
075.100 075.250 075.500 075.005 075.003 075.002 075.001
213-1801EA 597 PLN
213-1801 213-1802 213-1803 RSGA075.005 RSGA075.003 RSGA075.002 RSGA075.001
Zlewki, niska forma, stal nierdzewna
Zlewki
Stal nierdzewna, 18/10, z uchwytem proste krawędzie.
  • Dobra odporność chemiczna
  • Doskonała odporność na ciepło
  • Gładkie powierzchnie umożliwiają szybkie i łatwe czyszczenie
Idealna do materiałów korozyjnych. Odporna i wytrzymała