Drukuj
Rękawice chirurgiczne, lateksowe, Gammex® Latex Moisturizing, Ansell
Dostawca: ANSELL MEDICAL PRODUCTS
330049095 330049065 330049070 330049080 330049085 330049090 330049055
ANSM330049095EA 510 PLN
ANSM330049095 ANSM330049065 ANSM330049070 ANSM330049080 ANSM330049085 ANSM330049090 ANSM330049055
Rękawice chirurgiczne, lateksowe, Gammex® Latex Moisturizing, Ansell
Rękawice
Te jednorazowe rękawice integrują nową technologię HydraSoft® z wewnętrzną powłoką i dzięki temu nawilżają skórę podczas noszenia. Technologia HydraSoft® firmy Ansell została zaprojektowana z myślą o zatrzymywaniu wilgoci i utrzymuje skórę w wilgoci i elastyczności, aby mogła spełniać swoją naturalną funkcję barierową.
  • Bezpudrowe, mikroteksturowane wykończenie HydraSoft® jest delikatne dla wrażliwej skóry, a jednocześnie zapewnia solidną ochronę przed wysuszaniem lub pękaniem. Zakładanie i zdejmowanie rękawic jest szybkie i łatwe, nawet w wilgotnych rękach. Mikroporowata powierzchnia zewnętrzna zapewnia dobrą przyczepność instrumentów, niezależnie od tego, czy warunki pracy są mokre czy suche. Bardzo wysoka elastyczność i zręczność materiału, zapewniająca wrażliwość dotykową, potrzebną do odpowiedniego oszacowania nacisku, jaki ma być zastosowany. Bardzo niska zawartość białka lateksowego i pozostałości po akceleratorze. Przyjazny dla skóry preparat bez tiuramów i MBT (merkaptobenzotiazole)
Certyfikaty: EN 455 (1-4), EN ISO 374-1 Type B (KPT), EN ISO 374-5 VIRUS; AQL 0,65