Drukuj
Rękawice chirurgiczne, lateksowe, Gammex® Latex Underglove, Ansell
Dostawca: Ansell
Gammex®
ANSM330050090EA 659 PLN
ANSM330050090 ANSM330050070 ANSM330050080 ANSM330050065 ANSM330050075 ANSM330050055 ANSM330050060 ANSM330050085
Rękawice chirurgiczne, lateksowe, Gammex® Latex Underglove, Ansell
Rękawice
Podwójne noszenie rękawic jest prawdopodobnie jedną z najskuteczniejszych metod ograniczania wystawienia na patogeny przenoszone przez krew, gdyż zmniejsza się współczynnik o 10 potencjalnych zagrożeń. Podwójna warstwa rękawicy znacznie zmniejsza również szybkość perforacji rękawic wewnętrznych i jest szczególnie skuteczna w przypadku zielonego koloru wkładki GAMMEX® Latex, która zapewnia wysoką wytrzymałość na infekcję z dużą odpornością na rozdarcie. Zapewnia to skuteczną osłonę przed penetracją wirusów, a jednocześnie twarda powłoka wewnętrzna wytrzymuje środki dezynfekujące na bazie alkoholu.
  • Bezpudrowe, mikroteksturowane wykończenie
  • Podszewka poliuretanowa integrująca technologię HydraSoft® ułatwia zarówno zakładanie na wilgotną rękę, jak i szybką zmianę podczas operacji
  • Wkładka zmniejsza zmęczenie ręki ze względu na stosowanie specjalnych formerów podczas procesu produkcji
  • Taśma klejąca na górze prostego mankietu zmniejsza ucisk na przedramieniu podczas pracy
Certyfikaty: EN 455 (1-4), EN ISO 374-1 Type B (KPT), EN ISO 374-5 VIRUS; AQL 0,65
Tested for use with chemotherapy drugs (in accordance with ASTM D6978; not listed in the US FDA 510K)