Drukuj
1-Bromoisoquinoline 95+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
392590050 392590010
ACRO392590050EA 1930 PLN
ACRO392590050 ACRO392590010
1-Bromoisoquinoline 95+%
1-Bromoisoquinoline
Formuła: C₉H₆BrN
Temp. topnienia: 43…47 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00234478
Numer CAS: 1532-71-4
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to brown Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 42 to 48 °C
HPLC ≥95.0 %