Drukuj
1,4-Dietynylobenzen 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
391550050 391550010
ACRO391550050EA 966 PLN
ACRO391550050 ACRO391550010
1,4-Dietynylobenzen 95%
1,4-Dietynylobenzen
Formuła: C₁₀H₆
Temp. topnienia: 94…98 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00078375
Numer CAS: 935-14-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to orange to brown Crystalline powder, crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 90 to 96 °C
GC ≥94 %